Learn More
Invitrogen™ Solución de limpieza de células de flujo Attune™ NxT
Description
La solución de limpieza de células de flujo Attune NxT es un concentrado líquido alcalino que, cuando se mezcla con agua, elimina los contaminantes sin dañar el vidrio de cuarzo utilizado en el sistema óptico del citómetro de enfoque acústico Attune NxT.
La solución de limpieza de células de flujo Attune NxT se ha formulado para minimizar la acumulación de contaminación que puede producirse en las líneas del sistema o en las células de flujo después de su uso repetido. Esta solución se recomienda para su uso durante la función de desinfección de SIP justo antes del procedimiento de apagado. La frecuencia de uso recomendada depende del número de muestras analizadas en el instrumento. Para usuarios de gran volumen, se recomienda como medida preventiva una limpieza diaria. Para usuarios menos frecuentes, se recomienda una limpieza semanal.
Specifications
Specifications
| Formato de bloque | No intercambiable |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de focalización acústica Attune™ |
| Línea de productos | Attune |
| Cantidad | 30 mL |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
| Tipo de producto | Solución de limpieza de células de citómetros de flujo |
Safety and Handling
- Attune NxT Flow Cell Cleaning Solution
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid