Learn More
Invitrogen™ Bandeja antigoteo Attune™ NxT
Código de producto. 16576250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 bandeja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16576250 1 bandeja cada uno
1 options
Código de producto. 16576250 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 100023101
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
La bandeja antigoteo Attune NxT es un accesorio opcional para el citómetro de focalización acústica Attune NxT que ayuda a evitar que la muestra se derrame en la mesa de laboratorio si el tubo de muestra se desacopla del tubo SIP.
  • La bandeja antigoteo tiene un borde con muescas que recogerá varios mililitros de muestra derramada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Attune
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Cantidad 1 bandeja
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™
Tipo de producto Bandeja de goteo de citometría de flujo