Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Blocker Bar Conversion Kit
Código de producto. 17286346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17286346 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 17286346 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A35966
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
El kit de conversión de barras de bloqueo de Attune NxT proporciona una barra de bloqueo de 1,5 mm para su uso en el citómetro de focalización acústica Attune NxT, que se suministra con una barra de bloqueo de 0,5 mm.
  • El kit de conversión de barras de bloqueo de Attune NxT proporciona una barra de bloqueo de 1,5 mm para su uso en el citómetro de focalización acústica Attune NxT, que se suministra con una barra de bloqueo de 0,5 mm.
  • La barra de bloqueo estándar de 0,5 mm admite células o partículas de 0,2 a 10 micrómetros de tamaño.
  • La barra de bloqueo más grande incluida en este kit se recomienda para el análisis de células que son principalmente mayores de 10 micrómetros.
  • Una barra de bloqueo más grande bloquea más luz de dispersión frontal y permite la detección de células más grandes.
  • Un ingeniero cualificado de Thermo Fisher Scientific puede instalar la barra de bloqueo más grande en cualquier citómetro Attune NxT, lo que simplifica la optimización de la configuración del instrumento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Attune
Contenido y almacenamiento • 1 barra de bloqueo
• 1 soporte de barra de bloqueo
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™ NxT
Tipo de producto Kit de conversión de barras de bloqueo de citómetros de flujo