Learn More
Invitrogen™ Paquete de automatización Attune™ NxT, secciones
Código de producto. 15965041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 paquete
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15965041 1 paquete 1 set
1 options
Código de producto. 15965041 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A33008
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El paquete automatizado Attune NxT está compuesto por un manipulador de microplacas Orbitor RS2 y un lector de código de barras para una identificación rápida y sencilla de las placas.
Este manipulador de microplacas Orbitor RS2 es un robot de automatización diseñado para su uso con el citómetro de focalización acústica Attune NxT que permite la citometría de flujo en entornos automatizados para aumentar la producción de muestras. Se ofrece en tres configuraciones diferentes: una con pilas de acceso secuencial para el almacenamiento y manipulación de placas (n.º de cat. A33007), uno con secciones de acceso aleatorio (24 placas / 3 secciones) (esta página) y uno con dos pilas de acceso secuencial y una sección de acceso aleatorio (n.º de cat. A35220).
El gran alcance vertical del robot permite al manipulador de microplacas Orbitor RS2 acceder prácticamente a cualquier posición de instrumento de microplacas, incluidos instrumentos apilados, y su brazo telescópico puede alcanzar diversas distancias. Su ingenioso brazo se desplaza a través de la base, lo que facilita la realización de movimientos rápidos y eficaces. Este robot cuenta con un espacio de trabajo de 360° y una rotación de base ilimitada; de este modo ya no es necesario realizar paradas bruscas ni movimientos hacia atrás.
Su avanzado control de movimiento de circuito cerrado ofrece detección de colisión y monitorización de la posición, lo que le permite al manipulador de microplacas Orbitor RS2 reanudar su actividad sin necesidad de volver a configurarlo. Este robot, que cuenta con una amplia gama de funciones de control del agarre, combina rendimiento e innovación. El conjunto de características del robot, que van desde el control variable de la fuerza hasta la detección de placas, ha sido diseñado para ofrecer el mejor rendimiento posible. Los resultados son una velocidad destacable, movimientos precisos y una colocación exacta y uniforme de las placas.
El manipulador de microplacas Orbitor RS2 funciona con el software Thermo Scientific Momentum Integration con funciones como el software de programación Momentum, la detección y recuperación de errores, y un programador dinámico que permite realizar cambios durante el funcionamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Attune
Contenido y almacenamiento • Manipulador de microplacas Orbitor RS2
• Lector de código de barras integrado
• 3 secciones de placas
• Software Momentuum
Cantidad 1 paquete
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™ NxT
Tipo de producto Paquete de automatización de citómetros de flujo