Learn More
Invitrogen™ Citómetro de flujo Attune™ NxT, azul/violeta/amarillo
Código de producto. 17113049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17113049 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 17113049 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A24859CFR
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Diseñadas y desarrolladas para eliminar las barreras habituales asociadas con la citometría de flujo
  • El citómetro de flujo Attune NxT de 2019 ha ampliado sus funcionalidades para dar un impulso a su investigación. Diseñadas y desarrolladas para eliminar las barreras habituales asociadas con la citometría de flujo, las capacidades evolutivas del citómetro de flujo Attune NxT ofrecen opciones de configuración óptica adaptables para que pueda sacar el máximo partido a su análisis multicolor.
  • Software Attune NxT gratuito con actualizaciones inspiradas en investigadores
  • Nueva opción de láser verde para ampliar las opciones de utilidad y fluorocromo
  • Función sencilla de recuperación de muestras con pulsador
  • La innovadora combinación de tecnología de focalización acústica junto con la focalización hidrodinámica tradicional da lugar a velocidades de adquisición hasta 10 veces más rápidas que otros citómetros de flujo. Esta tecnología reduce el tiempo necesario para obtener resultados.
  • 35 000 eventos reales por segundo (tasas de coincidencia de +10 %)
  • Velocidad electrónica máxima de 65 000 eventos por segundo
  • Analice muestras pequeñas o limitadas más rápido que nunca
  • Realice ensayos tradicionalmente largos de forma eficaz
  • El citómetro de flujo Attune NxT es ideal para estudios de inmunofenotipado y señalización, análisis del ciclo celular, detección de eventos raros, análisis de células madre, estudios de cáncer y apoptosis, ensayos microbiológicos y mucho más.
  • El diseño modular de los instrumentos ofrece la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades futuras de capacidades con una gran variedad de opciones de actualización.’ Compre lo que necesita ahora y actualice fácilmente en el futuro. El reducido tamaño del instrumento requiere un espacio mínimo en la mesa de trabajo; incluso permite su uso en una campana de cultivo celular.
  • Flexibilidad: de 1 a 4 láseres, 14 colores y 16 parámetros
  • Campo actualizable: elija añadir láseres adicionales cuando quiera
  • Filtros de paso de banda personalizables para opciones de fluorocromo ampliadas
  • El citómetro de flujo Attune NxT funciona fácilmente con la mayoría de las muestras, incluidos los cardiomiocitos. El sistema está diseñado con un sistema accionado por jeringa resistente a obstrucciones para empujar la muestra con una fuerza de hasta 75 psi.
  • Flexibilidad en las concentraciones y tipos de muestras
  • Eliminación de pasos de concentración que requieren mucho tiempo con un kit de filtro sin lavado ni lisis
  • Análisis de muestras diluidas, incluidos LCR, células madre, médula ósea de ratón, sangre de ratón y aspirados con aguja fina
  • Adquisición de un alto volumen de muestras en un tiempo mínimo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Citómetro de focalización acústica Attune™
Ordenador minitorre Windows™ 7 de 64 bits con monitor de pantalla plana de 23 pulgadas
Cable de alimentación con adaptadores
Cable USB
CD de manual de usuario
Software Attune™ NxT
Tarjeta de referencia rápida
1 vial de microesferas de seguimiento de rendimiento Attune™
1 frasco de solución de lavado Attune™
1 frasco de solución de apagado Attune™ 1X
Líquido de focalización Attune™ (10 l)
Formato Tubo(s)
Características del láser Láser de excitación azul (488 nm), láser de excitación violeta (405 nm), láser amarillo (561 nm)
Línea de productos Attune
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™ NxT
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 1 unidad