Learn More
Invitrogen™ Citómetro de flujo Attune™ NxT, azul/rojo/violeta6/amarillo
Código de producto. 15923370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15923370 1 unidad 1 unidad
1 options
Código de producto. 15923370 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A29004
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
El citómetro de flujo Attune NxT 2019 tiene funciones ampliadas que impulsarán su investigación.
The 2020 Attune NxT Flow Cytometer has expanded functionalities to drive your research forward. Designed and developed to remove common barriers associated with flow cytometry, the evolutionary capabilities of the Attune NxT Flow Cytometer offer adaptable optical configuration options so you can get the most out of your multicolor analysis.
  • New CytKick and CytKick Max autosampler—more efficiency for high-throughput assays
  • New 21 CFR part 11 compliant software for regulated laboratories on Windows 10 operating system
  • Improved workflow for run protocol and instrument settings management
El citómetro de flujo Attune NxT 2020 tiene funciones ampliadas que impulsarán su investigación. Diseñadas y desarrolladas para eliminar las barreras habituales asociadas con la citometría de flujo, las capacidades evolutivas del citómetro de flujo Attune NxT ofrecen opciones de configuración óptica adaptables para que pueda sacar el máximo partido a su análisis multicolor.
• Nuevo software compatible con CytKick y CytKick Max: más eficacia de automuestreo para ensayos de alto rendimiento
• Nuevo software compatible con 21 CFR parte 11 para laboratorios regulados en el sistema operativo Windows 10
• Flujo de trabajo mejorado para la gestión de protocolos de ejecución y ajustes de instrumentos
Flujo rápido
La innovadora combinación de tecnología de focalización acústica junto con la focalización hidrodinámica tradicional da lugar a velocidades de adquisición hasta 10 veces más rápidas que otros citómetros de flujo. Esta tecnología reduce el tiempo necesario para obtener resultados.
• 35.000 eventos/sec. verdaderos (+10 % tasa de coincidencia)
• Velocidad electrónica máxima de 65.000 eventos/sec.
• Analizar muestras pequeñas o limitadas más rápido que nunca
• Realizar eficazmente ensayos tradicionalmente largos
El citómetro de flujo Attune NxT es ideal para estudios de inmunofenotipado y de señalización, análisis de ciclo celular, detección de eventos infrecuentes, análisis de células madre, estudios de cáncer y apoptosis, ensayos microbiológicos y mucho más.
Adecuado para su laboratorio actual y del futuro
El diseño modular del instrumento proporciona la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades de capacidad futuras con una variedad de opciones de actualización. Compre lo que necesite ahora y actualice más tarde de forma sencilla. El pequeño espacio de superficie que ocupa el instrumento requiere un espacio mínimo en la mesa, lo que permite su uso incluso en una campana de cultivo celular.
• Flexibilidad: de 1 a 4 láseres, 14 colores y 16 parámetros
• Actualizables en campo: elija agregar láseres adicionales cuando prefiera
• Filtros de paso de banda personalizables para opciones ampliadas de fluorocromo
Ajuste sus datos
El citómetro de flujo Attune NxT ejecuta fácilmente la mayoría de las muestras, incluidos los cardiomiocitos. El sistema está diseñado con un sistema accionado por jeringa resistente a obstrucciones para empujar la muestra con una fuerza de hasta 75 psi.
• Flexibilidad en las concentraciones de muestras y tipos de muestras
• Eliminación de pasos de concentración que requieren mucho tiempo con un kit de filtro sin lisis ni lavados
• Análisis de muestras diluidas, incluido LCR, células madre, médula ósea de ratón, sangre de ratón y aspirados con aguja fina
• Adquisición de un gran volumen de muestras en un tiempo mínimo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento • Citómetro de flujo Attune NxT
• Ordenador minitorre con Windows 10 de 64 bits con software de citometría Attune
• Cable de alimentación con adaptadores
• Cable USB
• Solución de apagado Attune
• Solución de lavado Attune
• Líquido de focalización Attune
• Solución de limpieza de celdas de flujo Attune NxT
• Microesferas de seguimiento de rendimiento Attune
• Tarjeta de referencia rápida
Formato Tubo(s), placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos
Características del láser Láser de excitación azul (488 nm), láser de excitación rojo (638 nm), láser de excitación violeta (405 nm), láser de excitación amarillo (561 nm)
Línea de productos Attune
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 1 unidad
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.