Learn More
Invitrogen™ Citómetro de flujo Attune™ NxT, azul/verde
Código de producto. 17182369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17182369 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 17182369 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A28995
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Diseñadas y desarrolladas para eliminar las barreras habituales asociadas con la citometría de flujo, las capacidades evolutivas del citómetro de flujo Attune NxT
  • El citómetro de flujo Attune NxT 2020 tiene funciones ampliadas que impulsarán su investigación. Diseñadas y desarrolladas para eliminar las barreras habituales asociadas con la citometría de flujo, las capacidades evolutivas del citómetro de flujo Attune NxT ofrecen opciones de configuración óptica adaptables para que pueda sacar el máximo partido a su análisis multicolor.
  • Nuevo muestreador automático CytKick y CytKick Max: más eficacia para ensayos de alto rendimiento
  • Nuevo software conforme con la norma 21 CFR Apartado 11 para laboratorios regulados en el sistema operativo Windows 10
  • Flujo de trabajo mejorado para el protocolo de ejecución y la gestión de la configuración del instrumento
  • La innovadora combinación de tecnología de focalización acústica junto con la focalización hidrodinámica tradicional da lugar a velocidades de adquisición hasta 10 veces más rápidas que otros citómetros de flujo. Esta tecnología reduce el tiempo necesario para obtener resultados.
  • 35 000 eventos reales por segundo (tasas de coincidencia de +10 %)
  •  Velocidad electrónica máxima de 65 000 eventos por segundo
  •  Analice muestras pequeñas o limitadas más rápido que nunca
  • Realice ensayos tradicionalmente largos de forma eficaz
  • El citómetro de flujo Attune NxT es ideal para estudios de inmunofenotipado y señalización, análisis del ciclo celular, detección de eventos raros, análisis de células madre, estudios de cáncer y apoptosis, ensayos microbiológicos y mucho más.
  • El diseño modular de los instrumentos ofrece la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades futuras de capacidades con una gran variedad de opciones de actualización.’ Compre lo que necesite ahora y actualice más tarde de forma sencilla. El pequeño espacio de superficie que ocupa el instrumento requiere un espacio mínimo en la mesa, lo que permite su uso incluso en una campana de cultivo celular.
  • Flexibilidad: de 1 a 4 láseres, 14 colores y 16 parámetros
  • Filtros de paso de banda personalizables para opciones de fluorocromo ampliadas
  • El citómetro de flujo Attune NxT funciona fácilmente con la mayoría de las muestras, incluidos los cardiomiocitos. El sistema está diseñado con un sistema accionado por jeringa resistente a obstrucciones para empujar la muestra con una fuerza de hasta 75 psi.
  • Flexibilidad en las concentraciones y tipos de muestras
  • Eliminación de pasos de concentración que requieren mucho tiempo con un kit de filtro sin lavado ni lisis
  • Análisis de muestras diluidas, incluidos LCR, células madre, médula ósea de ratón, sangre de ratón y aspirados con aguja fina
  • Adquisición de un alto volumen de muestras en un tiempo mínimo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Citómetro de flujo Attune NxT
• Ordenador minitorre con Windows 10 de 64 bits con software de citometría Attune
• Cable de alimentación con adaptadores
• Cable USB
• Solución de apagado Attune
• Solución de lavado Attune
• Líquido de focalización Attune
• Solución de limpieza de celdas de flujo Attune NxT
• Microesferas de seguimiento de rendimiento Attune
• Tarjeta de referencia rápida
Formato Tubo
Características del láser 488 nm, 532 nm
Frecuencia 50/60 Hz
Línea de productos Attune
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Cantidad 1 unidad