Learn More
Invitrogen™ Attune™ Laser Upgrade Kits
Descripción
Enhance the capabilities of your Attune NxT Acoustic Focusing Flow Cytometer and Attune CytPix Imaging Enhanced Flow Cytometer with our versatile laser upgrade kits. Available in red, yellow, violet, and green options, these upgrade kits are designed to expand your instrument's fluorescence detection capabilities, enabling a broader range of research applications and enhancing the versatility of your flow cytometry experiments.
Dada la gran variedad de etiquetas, tintes y aplicaciones entre las que elegir, la capacidad de actualizar su instrumento es muy importante. El kit de actualización de láser violeta permite la detección de muchas poblaciones laterales de células madre utilizando colorantes Vybrant™ DyeCycle™ violeta, Pacific Blue™, verde y naranja, así como muchas tinciones de nanocristales Qdot™ y de polímero excitables violetas.
Funciones ampliables
Una gran forma de ahorrar en su investigación es a través de actualizaciones, ampliando las capacidades de su instrumento al tiempo que minimiza el gasto en nuevos instrumentos. A través de la ruta de actualización, el citómetro Attune™ NxT le permite configurar su instrumento con diferentes configuraciones de láser para satisfacer sus necesidades de investigación en constante cambio.
Instalación sencilla
El citómetro Attune™ NxT fue diseñado para minimizar el tiempo que tarda un técnico de mantenimiento cualificado en añadir capacidades adicionales. Este kit de actualización de láser violeta viene con todas las piezas ópticas necesarias para actualizar el instrumento en menos de cuatro horas.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | Attune |
| Contenido y almacenamiento | Contiene un láser violeta con cable de fibra óptica y bloque óptico. |
| Cantidad | 1 kit |
| Color | Violet |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de focalización acústica Attune™ |
| Tipo de producto | Kit de actualización de láser de citómetros de flujo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.