Learn More
Applied Biosystems™ Attune™ Computer Upgrade Kit
Código de producto. 13403129 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13403129 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 13403129 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4481653
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Línea de productos Attune
Contenido y almacenamiento El ordenador Dell de 64 bits con sistema operativo Windows 7, el software citométrico Attune™ 2.1, la documentación de la versión 2.1 y la visita de personal de servicio cualificado ayudan en la administración de datos desde el sistema informático existente
Cantidad 1 kit
Tipo de software Software citométrico Attune™
Sistema operativo Windows 7 (Service Pack 2)
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™
Tipo de producto Kit de actualización del ordenador de citómetros de flujo