Learn More
Applied Biosystems™ Attune™ Flow Cytometer Syringe
Código de producto. 15830413 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15830413 1 mL 1 ml
17246493 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15830413 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4452079
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
La jeringa de muestra se utiliza con el sistema de fluídica del citómetro de flujo Attune para mover la muestra a la celda de flujo.
  • La jeringa de muestra se utiliza con el sistema de fluídica del citómetro de flujo Attune para mover la muestra a la celda de flujo.
  • Se recomienda la sustitución de esta jeringa como parte del mantenimiento del instrumento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Attune
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Cantidad 1 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™
Tipo de producto Jeringa de citometría de flujo