Learn More
3M™ Tiras indicadoras químicas trimétricas de peróxido de hidrógeno vaporizado Attest™
Código de producto. 17741679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 tiras/bolsa, 4 bolsas/caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17741679 25 tiras/bolsa, 4 bolsas/caja. paquete de 250
1 options
Código de producto. 17741679 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100227991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.90€
    99.48€ / paquete de 250
    Ahorro 31.42€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Compruebe que los valores establecidos para el tiempo de exposición, la temperatura y la cantidad de peróxido de hidrógeno vaporizado se hayan alcanzado dentro de un paquete o dispositivo de contención y/o en una ubicación específica dentro de la cámara d
Tras la exposición al peróxido de hidrógeno vaporizado, el color de la tira indicadora recubierta cambia progresivamente de azul a rosa. La progresión del cambio de color a lo largo de la tira es visible a través de una ventana con zonas marcadas como 'RECHAZAR' y 'ACEPTAR'.
  • El primer CI aprobado por la FDA para la esterilización con VH2O2, categorizado por la FDA como un CI multivariable para la esterilización con vapor químico que monitorea de forma independiente las tres variables críticas de tiempo, temperatura y concentración de VH2O2
  • Detecta con precisión ciclos de esterilización con VH2O2 fallidos
  • No cambiará de color antes de la esterilización bajo luz ambiental
  • Cambio constante de color de azul a rosa para todos los indicadores químicos de 3M™ para peróxido de hidrógeno vaporizado
  • La película protectora patentada evita que la tinta se corra en los instrumentos quirúrgicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Esterilización VH2O2 de la FDA
Para utilizar con (equipo) Bandejas envueltas, recipientes rígidos, bolsas de esterilización, paquetes
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 5,1 cm
Modelo 1348
Tipo de producto Tira indicadora
Cantidad 25 tiras/bolsa, 4 bolsas/caja.
Esterilidad Estéril