Descripción
- La plataforma de 2º nivel acoplable duplica la capacidad de agitación
- Fácil de conectar y asegurar sin herramientas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Plataforma de Recipiente |
| Peso (métrico) | 1,81 kg |
| Para utilizar con (equipo) | Modelos Mini-300 Orbital-Genies/Any Genie Temp-Shaker con plataforma para esteras adherentes/plataforma con pinza para matraces |
| N.º de posiciones | 1 |
| Garantía y oferta de servicio | 30 días |