Learn More
Sulfato de atropina, Mikromol™
Descripción
Sulfato de atropina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atropine sulfate hydrate |
| CAS | 5908-99-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Atropine sulfate hydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C17 H23 N O3 . H2 O . H2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Atropine Sulphate, Atropine sulfate hydrate, Atropine sulfate monohydrate, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester sulfate, hydrate (2:1:1), 1alphaH,5alphaH-Tropan-3alpha-ol, (+/-)-tropate (ester), sulfate (2:1), hemihydrate (8CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, sulfate (2:1) (salt), monohydrate (9CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester endo-(+/-)-, sulfate (2:1) (salt), monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16-;;/m00../s1 |
| SMILES | O.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3.CN4[C@@H]5CC[C@H]4C[C@H](C5)OC(=O)[C@@H](CO)c6ccccc6.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2R)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato de [(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ilo]; ácido sulfúrico; hidrato |
| Mostrar más |