Learn More
Monohidrato de Sulfato de Atropina, TRC
Código de producto. 30011704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011704 25 g 25 g
30005121 5 g 5 g
18041410 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79462525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5908-99-6
Fórmula molecular 2C17H23NO3.H2O4S.H2O
Peso molecular (g/mol) 694.83
Sinónimo Atropine Sulphate, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester sulfate, hydrate (2:1:1), 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, (±)-tropate (ester), sulfate (2:1), hemihydrate (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, sulfate (2:1) (salt), monohydrate (9CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester endo-(±)-, sulfate (2:1) (salt), monohydrate, Atropine sulfate hydrate, Atropine sulfate monohydrate
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato; ácido sulfúrico; hidratar
SMILES O.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3.CN4[C@@H]5CC[C@H]4C[C@H](C5)OC(=O)[C@@H](CO)c6ccccc6.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atropine sulfate hydrate
Nombres de analitos o componentes Atropine sulfate hydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16-;;/m00../s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 694.3135