Learn More
Atropine sulfate monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16418286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418286 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0394
MedChemExpress Atropine (Tropine tropate) sulfate monohydrate is a broad-spectrum and competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with anti-myopia effect.
Atropine (Tropine tropate) sulfate monohydrate is a broad-spectrum and competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with anti-myopia effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atropine sulfate monohydrate
Forma física Powder
CAS 5908-99-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H23NO3.1/2H2O4S.1/2H2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Tropine tropate sulfate monohydrateDL-Hyoscyamine sulfate monohydrate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (143.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (95.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[S](O)(O)=O.O=C(C(C1=CC=CC=C1)CO)O[C@H]2C[C@@H](CC3)N(C)[C@@H]3C2.[1/2].O.[1/2]
Peso molecular (g/mol) 347.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.43
Porcentaje de pureza 98.0%