Learn More
Cloruro de Atropina-N-óxido, TRC
Código de producto. 30134019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134019 500 mg 500 miligramos
30136186 100 mg 100 miligramos
30009688 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA793860500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4574-60-1
Fórmula molecular C17 H23 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 341.83
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-oxido-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (1:1), 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, (±)-tropate (ester), 8-oxide, hydrochloride (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-oxido-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (9CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester endo-(±)-, N-oxide, hydrochloride, Atropine N-oxide hydrochloride, Atropine aminoxide hydrochloride, Atropine oxide hydrochloride, Genatropine hydrochloride, Tropinox, Xtro
Nombre IUPAC [(1R,5S)-8-metil-8-óxido-8-azoniabiciclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato; Cloruro
SMILES Cl.C[N+]1([O-])[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atropine N-Oxide Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23NO4.ClH/c1-18(21)13-7-8-14(18)10-15(9-13)22-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;1H/t13-,14+,15+,16-,18?;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1394
Porcentaje de pureza >95%