Learn More
Atropine, MedChemExpress
Código de producto. 16498676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498676 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1205
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Atropine (Tropine tropate) is a competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with IC50 values of 0.39 and 0.71 nM for Human mAChR M4 and Chicken mAChR M4, respectively. Atropine inhibits ACh-induced relaxations in human pulmonary veins. Atropine can be used for research of anti-myopia and bradycardia.
Atropine (Tropine tropate) is a competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with IC50 values of 0.39 and 0.71 nM for Human mAChR M4 and Chicken mAChR M4, respectively. Atropine inhibits ACh-induced relaxations in human pulmonary veins. Atropine can be used for research of anti-myopia and bradycardia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atropine
CAS 51-55-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H23NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Tropine tropate DL-Hyoscyamine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 96.6 mg/mL (333.83 mM) ∣H2O : 2.9 mg/mL (10.02 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O[C@@H]1C[C@@H](N2C)CC[C@@H]2C1)C(CO)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 289.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.37
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation