Learn More
Atropina, LoGiCal
Código de producto. 30458737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458737 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458737 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0289.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atropine
CAS 51-55-8
Nombres de analitos o componentes Atropine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H23 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Atropine, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, 1alphaH,5alphaH-Tropan-3alpha-ol (+/-)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl alpha-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (+/-)-Atropine, (+/-)-Hyoscyamine, Atropin, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (+/-)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
Nombre IUPAC (2R)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato de [(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ilo]
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 289.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289,1678 g/mol