Learn More
Atropina, Lipomed
Código de producto. 30460863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460863 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30460863 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMATR874FB100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Atropina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atropine
CAS 51-55-8
Nombres de analitos o componentes Atropine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H23 N O3
Sinónimo Atropine, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, 1 alphaH,5 alphaH-Tropan-3 alpha-ol (+/-)-tropate (ester) (8 CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl alpha-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (+/-)-Atropine, (+/-)-Hyoscyamine, Atropin, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (+/-)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1[C@@H]2 CC[C@H]1 C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
Nombre IUPAC [(1 S,5 R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1 ]octan-3-il] (2 R)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 289.37
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289,1678 g/mol