Learn More
Atropina EP Impureza A (Sulfato de Hiosciamina Impureza G) como Clorhidrato, Mikromol™
Código de producto. 30051395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051395 25 mg 25 miligramos
30050640 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051395 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0289.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Atropina EP Impureza A (Impureza G de Sulfato de Hiosciamina) como Clorhidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride (Apoatropine Hydrochloride)
CAS 5978-81-4
Nombres de analitos o componentes (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride (Apoatropine Hydrochloride)
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C17 H21 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride (Apoatropine Hydrochloride), Atropine Imp. A (EP), Hyoscyamine Sulfate Imp. G (EP), Hyoscyamine Imp. G (EP), Apoatropine Hydrochloride, (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 2-Phenylprop-2-enoate Hydrochloride, (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride, Hyoscyamine Sulphate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Atropine Imp. A (EP) as Hydrochloride, Atropine Impurity A as Hydrochloride, Hyoscyamine Sulfate Impurity G, Hyoscyamine Sulfate Impurity G as Hydrochloride, Hyoscyamine Impurity G, Hyoscyamine Impurity G as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO2.ClH/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)17(19)20-16-10-14-8-9-15(11-16)18(14)2;/h3-7,14-16H,1,8-11H2,2H3;1H/t14-,15+,16+;
SMILES Cl.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)C(=C)c3ccccc3
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 2-fenilprop-2-enoato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 307.82
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1339 g/mol