Learn More
Atropina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atropine-d5 |
| CAS | 2124269-77-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17H18D5NO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic Acid-d5 (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1] oct-3-yl Ester, Atropisol-d5, Atropt-d5, Atropin-d5, (+/-)-Hyoscyamine-d5, Tropine-d5 (+/-)-Tropate, dl-Hyoscyamine-d5, dl-Tropyl Tropate-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16?/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@H](OC(C(CO)C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=O)C2 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-2-(fenil-d5)propanoato de (1R,3r,5S)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 294.4 |
| Mostrar más |