Learn More
Ácido atrópico, TRC
Código de producto. 30133345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133345 1 g 1 g
17911945 250 mg 250 miligramos
17940465 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7938501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-38-6
Fórmula molecular C9 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Sinónimo 2-Phenylpropenoic acid, Atropic acid, Ipratropium Bromide Imp. D (EP), Benzeneacetic acid, α-methylene-, Atropic acid (6CI,7CI,8CI), α-Methylenebenzeneacetic acid, 2-Phenylacrylic acid, 2-Phenylprop-2-enoic acid, 2-Propenoic acid, 2-phenyl-, NSC 20987, α-Phenylacrylic acid
Nombre IUPAC 2-fenilprop-2-ácido enoico
SMILES OC(=O)C(=C)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atropic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0524