Learn More
Ácido atrópico, Mikromol™
Descripción
Ácido atrópico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atropic Acid |
| CAS | 492-38-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Atropic Acid |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C9 H8 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ipratropium Bromide Imp. D (EP), 2-Phenylpropenoic Acid, Atropic Acid, Ipratropium Bromide Impurity D, Ipratropium Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)C(=C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-fenilprop-2-enoico |
| Mostrar más |