Learn More
MedChemExpress Atrial Natriuretic Peptide (ANP) (1-28), rat
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 97.72% |
| CAS | 88898-17-3 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 3062.41 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Atrial natriuretic factor (1-28) (rat) |