Learn More
Atrazine Mercapturate, TRC
Código de producto. 30133398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133398 50 mg 50 miligramos
30006469 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79461550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138722-96-0
Fórmula molecular C13 H22 N6 O3 S
Peso molecular (g/mol) 342.42
Sinónimo N-Acetyl-S-[4-(ethylamino)-6-[(1-methylethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-L-cysteine, Atrazine mercapturate, Atrazine-mercapturate
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-[[4-(etilamino)-6-(propan-2-ilamino)-1,3,5-triazina-2-il]sulfanilo]ácido propanoico
SMILES CCNc1nc(NC(C)C)nc(SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atrazine-mercapturate
Nombres de analitos o componentes Atrazine-mercapturate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22N6O3S/c1-5-14-11-17-12(15-7(2)3)19-13(18-11)23-6-9(10(21)22)16-8(4)20/h7,9H,5-6H2,1-4H3,(H,16,20)(H,21,22)(H2,14,15,17,18,19)/t9-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Environmental Testing
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1474