Learn More
Atrazina-hidroxidesetil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-hydroxy-6-(isopropylamino)-1,3,5-triazine |
| CAS | 19988-24-0 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N5 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | s-Triazin-2-ol, 4-amino-6-(isopropylamino)- (8CI), 4-Amino-6-[(1-methylethyl)amino]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Hydroxy-4-amino-6-(isopropylamino)-s-triazine, 2-Hydroxydesethylatrazine, 4-Amino-2-hydroxy-6-(isopropylamino)-1,3,5-triazine, Atrazine-hydroxydesethyl, GS 17794, Isopropylammeline, N-Isopropylammeline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11N5O/c1-3(2)8-5-9-4(7)10-6(12)11-5/h3H,1-2H3,(H4,7,8,9,10,11,12) |
| SMILES | CC(C)Nc1nc(N)nc(O)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-6-(propan-2-ilamino)-1,3,5-triazin-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 169.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0964 |