Learn More
Aducto de glutatión atrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atrazine Glutathione Adduct |
| CAS | 24429-05-8 |
| Fórmula molecular | C18H30N8O6S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | L-γ-Glutamyl-S-[4-(ethylamino)-6-[(1-methylethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-L-cysteinylglycine, S-(4-Ethylamino-6-isopropylamino-2-s-triazino)glutathione, Glutathione S-Atrazine, ATR-SG |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H30N8O6S/c1-4-20-16-24-17(22-9(2)3)26-18(25-16)33-8-11(14(30)21-7-13(28)29)23-12(27)6-5-10(19)15(31)32/h9-11H,4-8,19H2,1-3H3,(H,21,30)(H,23,27)(H,28,29)(H,31,32)(H2,20,22,24,25,26)/t10-,11-/m0/s1 |
| SMILES | CCNC1=NC(=NC(=N1)SC[C@@H](C(=O)NCC(=O)O)NC(=O)CC[C@@H](C(=O)O)N)NC(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboximetilamino)-3-[[4-(etilamino)-6-(propan-2-ilamino)-1,3,5-triazin-2-il]sulfanil]-1-oxopropan-2-il]amino]-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 486.55 |