Learn More
Desisopropilatrazina 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319628 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319628 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA09010149ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atrazine-desisopropyl
CAS 1007-28-9
Nombres de analitos o componentes Atrazine-desisopropyl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H8 Cl N5
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 6-Chloro-N-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8ClN5/c1-2-8-5-10-3(6)9-4(7)11-5/h2H2,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES CCNc1nc(N)nc(Cl)n1
Nombre IUPAC 6-cloro-4-N-etil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 173.6
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 173,0468 g/mol