Learn More
Atrazina-desetil-desisopropil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315265 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315265 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10331500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atrazine-desethyl-desisopropyl
CAS 3397-62-4
Nombres de analitos o componentes Atrazine-desethyl-desisopropyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H4 Cl N5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(Cl)n1
Nombre IUPAC 6-cloro-1,3,5-triazina-2,4-diamina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 145.55
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0155 g/mol