Learn More
Atrazina-d5, TRC
Código de producto. 30333738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30333738 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30333738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79460210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atrazine-d5
CAS 163165-75-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 2H5 H9 Cl N5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Atrazine D5 (ethyl D5), 2-Chloro-4-pentadeuteroethylamino-6-isopropylamine-1,3,5-triazine, Atrazine-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i1D3,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
Nombre IUPAC 6-cloro-4-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-2-N-propan-2-il-1,3,5-triazina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 220.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1252
Porcentaje de pureza >95