Learn More
Atrazina-d5 (etil-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atrazine-d5 |
| CAS | 163165-75-1 |
| Fórmula molecular | C8 2H5 H9 Cl N5 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-(ethyl-d5)-N'-(1-methylethyl)- (9 CI), Atrazine D5 (ethyl-D5), Atrazine D5, Atrazine-d5, Atrazine D5 (ethylamino D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i1D3,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-2-N-propan-2-il-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 220.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.1252 g/mol |
| Mostrar más |