Learn More
Atrazina, +95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16554194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16554194 25 g 25 g
16544194 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554194 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161680250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1912-24-9 | C8H14ClN5 | 215.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1912-24-9
Fórmula molecular C8H14ClN5
Peso molecular (g/mol) 215.69
Número MDL MFCD00041810
Clave InChI MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 6-cloro-N2-etil-N4-(propan-2-il)-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES CCNC1=NC(Cl)=NC(NC(C)C)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atrazine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95+%
Punto de fusión 175.0°C
Índice Merck 15, 862
Solubilidad Soluble in ether, chloroform and methanol, Very soluble in dimethyl sulfoxide, Insoluble in water
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.69