Learn More
Atrasentan hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16456488
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456488 10 mg 10 miligramos
16442587 50 mg 50 miligramos
16419077 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16456488 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15403A
MedChemExpress Atrasentan hydrochloride (ABT-627 hydrochloride) is a selective endothelin A receptor antagonist with an IC50 of 0.0551 nM for ETA.
Atrasentan hydrochloride (ABT-627 hydrochloride) is a selective endothelin A receptor antagonist with an IC50 of 0.0551 nM for ETA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atrasentan hydrochloride
CAS 195733-43-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H39ClN2O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo ABT-627 hydrochloride(+)-A 127722 hydrochlorideA-147627 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.79 mM) ∣H2O : 0.5 mg/mL (0.91 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 4 with HCl and heat to 60°C) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;adjust pH to 1 with HCl;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C([C@H]1[C@H](C2=CC=C(OC)C=C2)N(CC(N(CCCC)CCCC)=O)C[C@@H]1C3=CC=C(OCO4)C4=C3)O.Cl
Peso molecular (g/mol) 547.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.08
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death