Learn More
Atracurio Besilito, TRC
Código de producto. 30136647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136647 100 mg 100 miligramos
30010020 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA794500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64228-81-5
Fórmula molecular C53 H72 N2 O12 . 2 C6 H5 O3 S
Peso molecular (g/mol) 1243.48
Sinónimo Atracurium besilate, 2,2'-[pentane-1,5-diylbis[oxy(3-oxopropane-1,3-diyl)]]bis[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinium] dibenzenesulfonate, Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, benzenesulfonate (1:2)Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, dibenzenesulfonate (9CI), Atracurium besilate, Atracurium besylate, Atracurium dibesilate, Atracurium dibesylate, BW 33A, Tracrium, Tracur, Wellcome 33A74
Nombre IUPAC bencenosulfonato; 5-[3-[1-[ -[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxi-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-io-2-il]propanoiloxi]pentil 3-[1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxi-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-io-2-il]propanoato
SMILES COc1ccc(CC2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N+]2(C)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]4(C)CCc5cc(OC)c(OC)cc5C4Cc6ccc(OC)c(OC)c6)cc1OC.[O-]S(=O)(=O)c7ccccc7.[O-]S(=O)(=O)c8ccccc8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atracurium besilate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C53H72N2O12.2C6H6O3S/c1-54(22-18-38-32-48(62-7)50(64-9)34-40(38)42(54)28-36-14-16-44(58-3)46(30-36)60-5)24-20-52(56)66-26-12-11-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-33-49(63-8)51(65-10)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-4)47(31-37)61-6;2*7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-17,30-35,42-43H,11-13,18-29H2,1-10H3;2*1-5H,(H,7,8,9)/q+2;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 1242.5004