Learn More
Atracurium besylate, MedChemExpress
Código de producto. 16498216
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498216 100 mg 100 miligramos
16492086 500 mg 500 miligramos
16434327 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0292A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Atracurium (BW-33A) besylate is a potent, competitive and non-depolarizing neuromuscular blocking agent. Atracurium besylate also is an AChR receptor antagonist. Atracurium besylate induces bronchoconstriction and neuromuscular blockade. Atracurium besylate promotes astroglial differentiation.
Atracurium (BW-33A) besylate is a potent, competitive and non-depolarizing neuromuscular blocking agent. Atracurium besylate also is an AChR receptor antagonist. Atracurium besylate induces bronchoconstriction and neuromuscular blockade. Atracurium besylate promotes astroglial differentiation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atracurium besylate
CAS 64228-81-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C65H82N2O18S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo BW-33A
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (80.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (26.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1)([O-])=O.O=C(OCCCCCOC(CC[N+]2(C)C(CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C4=C(C=C(OC)C(OC)=C4)CC2)=O)CC[N+]5(C)C(CC6=CC=C(OC)C(OC)=C6)C7=C(C=C(OC)C(OC)=C7)CC5.O=S(C8=CC=CC=C8)([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 1243.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 1243.48
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation