Learn More
Besilato de atracurio (alcohol cis-cuaternario), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atracurium Besylate (cis-Quaternary Alcohol) |
| CAS | 1100676-16-1 |
| Fórmula molecular | C29 H42 N O7 . C6 H5 O3 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Isoquinolinium, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-2-[3-[(5-hydroxypentyl)oxy]-3-oxopropyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-, (1R,2R)-, benzenesulfonate (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H42NO7.C6H6O3S/c1-30(14-12-29(32)37-16-8-6-7-15-31)13-11-22-19-27(35-4)28(36-5)20-23(22)24(30)17-21-9-10-25(33-2)26(18-21)34-3;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h9-10,18-20,24,31H,6-8,11-17H2,1-5H3;1-5H,(H,7,8,9)/q+1;/p-1/t24-,30-;/m1./s1 |
| SMILES | COc1ccc(C[C@@H]2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N@+]2(C)CCC(=O)OCCCCCO)cc1OC.[O-]S(=O)(=O)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | bencenosulfonato; 3-[(1R,2R)-1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxi-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-io-2-il]propanoato de 5-hidroxipentilo |
| Peso molecular (g/mol) | 673.813 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 673.292 |