Learn More
Thermo Scientific Chemicals Besilato de atracurio, 96 %
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Atracurium besylate |
| Punto de fusión | 90.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (mix of isomers) (HPLC) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1243.49 |
| Porcentaje de pureza | 96% |