Learn More
Thermo Scientific Chemicals Besilato de atracurio, 96 %
Código de producto. 15668735 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15668735 1 g 1 g
15678735 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15668735 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461470010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 64228-81-5 | C53H72N2O12·2C6H5O3S | 1243.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64228-81-5
Fórmula molecular C53H72N2O12·2C6H5O3S
Peso molecular (g/mol) 1243.49
Clave InChI XXZSQOVSEBAPGS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo atracurium besylate, atracurium besilate, tracrium, atracurii besilas, besilate d'atracurium, besilato de atracurio, tracrium preservative free, atracurii besilas inn-latin, bw 33a
PubChem CID 47320
ChEBI CHEBI:2915
Nombre IUPAC bencenosulfonato; 5-[3-[1-[ -[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxi-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-io-2-il]propanoiloxi]pentil 3-[1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxi-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-io-2-il]propanoato
SMILES C[N+]1(CCC2=CC(=C(C=C2C1CC3=CC(=C(C=C3)OC)OC)OC)OC)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]4(CCC5=CC(=C(C=C5C4CC6=CC(=C(C=C6)OC)OC)OC)OC)C.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atracurium besylate
Punto de fusión 90.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (mix of isomers) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 1243.49
Porcentaje de pureza 96%