Learn More
Atractilósido A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atractyloside A |
| CAS | 126054-77-1 |
| Fórmula molecular | C21 H36 O10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [1S-(1α,3aβ,4α,7β,8aα)]-7-[1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1-methylethyl]octahydro-1,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-2(1H)-azulenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H36O10/c1-19(2,31-18-17(27)16(26)15(25)13(8-22)30-18)10-4-5-21(29,9-23)12-7-14(24)20(3,28)11(12)6-10/h10-13,15-18,22-23,25-29H,4-9H2,1-3H3/t10-,11-,12+,13-,15-,16+,17-,18+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)[C@@H]2C[C@H](C(C)(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C)CC[C@@](CO)(O)[C@H]2CC1=O |
| Nombre IUPAC | (3S,3aR,5R,8R,8aS)-3,8-dihidroxi-8-(hidroximetil)-3-metil-5-[1-metil-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-2-il]oxi-etil]-3a,4,5,6,7,8a-hexahidro-1H-azulen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 448.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.2308 |