Learn More
Atractylodin, MedChemExpress
Descripción
Atractylodin (Atractydin) is an active component of the essential oil contained in the rhizomes of Atractylodes lancea and A. chinensis. Atractylodin is natural insecticide and is active against Tribolium castaneum.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atractylodin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 55290-63-6 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H10O |
| Sinónimo | Atractydin |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 6 mg/mL (32.93 mM) |
| SMILES | C/C=C/C#CC#C/C=C/C1=CC=CO1 |
| Mostrar más |