Learn More
Atractylenolide III, MedChemExpress
Código de producto. 16498888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498888 10 mg 10 miligramos
16464787 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498888 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0203
MedChemExpress Atractylenolide III is a major component of Atractylodes rhizome can induce apoptosis of the lung carcinoma cells.
Atractylenolide III is a major component of Atractylodes rhizome can induce apoptosis of the lung carcinoma cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atractylenolide III
CAS 73030-71-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H20O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo ICodonolactone 8β-Hydroxyasterolide
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (201.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C)=C(C[C@@]23[H])[C@@](C[C@@]3(C)CCCC2=C)(O)O1
Peso molecular (g/mol) 248.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.32
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death