Learn More
Atractylenolide II, MedChemExpress
Código de producto. 16488888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488888 10 mg 10 miligramos
16454787 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488888 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0202
MedChemExpress Atractylenolide II is a sesquiterpene compound isolated from the dried rhizome of Atractylodes macrocephala (Baizhu in Chinese); anti-proliferative activity.
Atractylenolide II is a sesquiterpene compound isolated from the dried rhizome of Atractylodes macrocephala (Baizhu in Chinese)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atractylenolide II
CAS 73069-14-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H20O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Asterolide
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (430.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C)=C(C[C@@]23[H])[C@@](C[C@@]3(C)CCCC2=C)([H])O1
Peso molecular (g/mol) 232.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.32
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease