Learn More
Atpenina A5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atpenin A5 |
| CAS | 119509-24-9 |
| Fórmula molecular | C15H21Cl2NO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-[(2S,4S,5R)-5,6-Dichloro-2,4-dimethyl-1-oxohexyl]-4-hydroxy-5,6-dimethoxy-2(1H)-pyridinone, Antibiotic FO 125A5, Atpenin A 5, FO 125A5, [2S-(2R*,4R*,5S*)]-3-(5,6-Dichloro-2,4-dimethyl-1-oxohexyl)-4-hydroxy-5,6-dimethoxy-2(1H)-pyridinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21Cl2NO5/c1-7(9(17)6-16)5-8(2)11(19)10-12(20)13(22-3)15(23-4)18-14(10)21/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,18,20,21)/t7-,8-,9-/m0/s1 |
| SMILES | COc1nc(O)c(C(=O)[C@@H](C)C[C@H](C)[C@@H](Cl)CCl)c(O)c1OC |
| Nombre IUPAC | 3-[(2S,4S,5R)-5,6-dicloro-2,4-dimetilhexanoil]-4-hidroxi-5,6-dimetoxi-1H-piridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 366.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.0797 |