Learn More
Atpenina A5, MP Biomedicals™
Código de producto. 15917305 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
15917305 1 mg 1 miligramo
1 options
UN3462
Código de producto. 15917305 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0218335701
UN3462
El complejo mitocondrial II (succinato deshidrogenasa o succinato:ubiquinona oxidorreductasa) acopla la oxidación de succinato a fumarato con la reducción de quinona a quinol. Es un miembro del ciclo de Krebs.
  • Compuesto altamente selectivo, inhibidor del complejo mitocondrial II del sitio de unión de la ubiquinona, estimula los canales mitocondriales.
  • Muestra efectos antiisquémicos y cardioprotectores in vivo
  • Se utiliza en el ciclo de Krebs para fumarato con la reducción de quinona a quinol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atpenina A5
CAS 119509-24-9
Sinónimo FO 125A5, atpenina A5, antibiótico FO 125A5, atpenina A5 (sintético), (2S,4S,5R)-5,6-dicloro-1-(2,4-dihidroxi-5,6-dimetoxipiridin-3-il)-2,4-dimetil-1-hexanona, (2S,4S,5R)-1-(2,4-dihidroxi-5,6-dimetoxi-3-piridinil)-2,4-dimetil-5,6-dicloro-1-hexanona, 3-[(2S,4S,5R)-5,6-dicloro-2,4-dimetil-1-oxohexil]-4-hidroxi-5,6-dimetoxi-2(1H)-piridinona
Cantidad 1 mg
Punto de fusión 83 °C a 85 °C
Condiciones de envío -20 °C
Fórmula molecular C15H21Cl2NO5
Color Blanco
Pureza 96.1
Peso molecular 366.2
Clave InChI OVULNOOPECCZRG-CIUDSAMLSA-N
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(C(=O)[C@@H](C)C[C@H](C)[C@@H](Cl)CCl)=C(O)N1
Nombre IUPAC 3-[(2S,4S,5R)-5,6-dicloro-2,4-dimetilhexanoil]-2-hidroxi-5,6-dimetoxi-1,4-dihidropiridin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 366.24
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Iodo-2'-deoxyuridine