missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ATP6V1C2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16668424
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16668424 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16668424 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5101952

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total ATP6V1C2.

ATP6V1C2 encodes a component of vacuolar ATPase (V-ATPase), a multisubunit enzyme that mediates acidification of eukaryotic intracellular organelles. V-ATPase dependent organelle acidification is necessary for such intracellular processes as protein sorting, zymogen activation, receptor-mediated endocytosis, and synaptic vesicle proton gradient generation. V-ATPase is composed of a cytosolic V1 domain and a transmembrane V0 domain. The V1 domain consists of three A, three B, and two G subunits, as well as a C, D, E, F, and H subunit. The V1 domain contains the ATP catalytic site. This gene encodes alternate transcriptional splice variants, encoding different V1 domain C subunit isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATP6V1C2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Atp6v1c2
N.º de referencia del gen Q8NEY4
Alias de gen 1110038G14Rik; Atp6c2; Atp6v1c2; ATPase H+ transporting V1 subunit C2; ATPase, H+ transporting, lysosomal 42kDa, V1 subunit C2; ATPase, H+ transporting, lysosomal V1 subunit C2; ATPase, H+ transporting, V1 subunit C, isoform 2; vacuolar H+ ATPase C2; vacuolar proton pump subunit C 2; V-ATPase C2 subunit; V-ATPase subunit C 2; VMA5; V-type ATPase C2 subunit a isoform; V-type proton ATPase subunit C 2
Símbolos de los genes Atp6v1c2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human ATP6V1C2(Accession Q8NEY4), corresponding to amino acid residues A125-V175.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 245973
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.