Learn More
ATP5J2 Mouse anti-Human, Mouse, Rabbit, Rat, Clone: 2B3C3, Proteintech
Código de producto. 17741189 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17741189 20 μL 20 microlitros
17731189 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17741189 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 681281IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
ATP5J2 Monoclonal antibody specifically detects ATP5J2 in Human, Mouse, Rabbit, Rat samples. It is validated for WB, ELISA
Especificaciones
Antígeno ATP5J2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2B3C3
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC042820
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9551
Especies diana Human, Mouse, Rabbit, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1