missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains 2 nonidentical kinase catalytic domains and phosphorylates various substrates, including members of the mitogen-activated kinase (MAPK) signalling pathway. The activity of this protein has been implicated in controlling cell growth and differentiation. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ATP5H |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | ATP5H |
| N.º de referencia del gen | O75947, P31399, Q9DCX2 |
| Alias de gen | ATP5H, ATP5JD, ATPase subunit d, ATPQ |
| Símbolos de los genes | Atp5h |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?