missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ATP5D Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17126763
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17126763 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17126763 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5106952

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATP5D Polyclonal Antibody for Western Blot

This gene encodes a subunit of mitochondrial ATP synthase. Mitochondrial ATP synthase catalyzes ATP synthesis, utilizing an electrochemical gradient of protons across the inner membrane during oxidative phosphorylation. ATP synthase is composed of two linked multi-subunit complexes: the soluble catalytic core, F1, and the membrane-spanning component, Fo, comprising the proton channel. The catalytic portion of mitochondrial ATP synthase consists of 5 different subunits (alpha, beta, gamma, delta, and epsilon) assembled with a stoichiometry of 3 alpha, 3 beta, and a single representative of the other 3. The proton channel consists of three main subunits (a, b, c). This gene encodes the delta subunit of the catalytic core. Alternatively spliced transcript variants encoding the same isoform have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATP5D
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica ATP5F1D
N.º de referencia del gen P30049
Alias de gen 0610008F14Rik; 1500000I11Rik; AA960090; AI876556; ATP synthase F1 subunit delta; ATP synthase subunit delta, mitochondrial; ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, delta subunit; ATP5D; ATP5F1D; AU020773; C85518; F-ATPase delta subunit; mitochondrial ATP synthase complex delta-subunit precusor; mitochondrial ATP synthase, delta subunit
Símbolos de los genes ATP5F1D
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of Human ATP5D (aa 81-131).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 513
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.