Learn More
Invitrogen™ ATP Solution (10 mM)
Código de producto. 10023013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10023013 500 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10023013 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV3227
 Artículo restringido
En stock
Solución de ATP (10 mM)
ATP es un componente esencial de los ensayos de cinasa que utilizan la tecnología LanthaScreen™. La solución de ATP de Invitrogen es de 10 mM en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento La solución de ATP se envía en hielo seco y debe almacenarse a - 20 °C.
ensayo Actividad bioquímica del terbio fosfórico, actividad bioquímica del europio fosfórico
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 10 mM
Etiqueta o tinte Sin marcar
Cantidad 500 μl