Learn More
MedChemExpress ATP-polyamine-biotin
Código de producto. 16492409
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492409 1 mg 1 miligramo
16490376 100 mg 2 miligramos
16421168 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492409 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0183
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress ATP-polyamine-biotin, the first cell-permeable ATP analogue, is an efficient kinase cosubstrate. ATP-polyamine-biotin promotes biotin labeling of kinase substrates in live cells.
Specifications
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Biochemical Assay Reagents
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Room temperature
CAS 1800401-93-7
Peso molecular 945.85 g/mol
Solubilidad H2O : 6 mg/mL (6.34 mM; Need ultrasonic and warming)
Objetivo HBV